Learn More
Thermo Scientific Chemicals Succinimidyl acetate
Codice prodotto. 16534284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16534284 5 g 5g
16544284 25 g 25g
16554284 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16534284 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 464750050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14464-29-0 | C6H7NO4 | 157.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14464-29-0
Formula molecolare C6H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 157.13
InChI Key SIFCHNIAAPMMKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl acetate
SMILES CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Succinimidyl acetate
Punto di fusione 133.0°C to 134.0°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in toluene
Peso formulazione 157.13