Learn More
Succinonitrile, 99+%
Codice prodotto. 10685802 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10685802 100 g Bottiglia in vetro 100g
10742981 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10685802 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171181000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 110-61-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-61-2
Formula molecolare C4H4N2
Molecular Weight (g/mol) 80.09
Numero MDL MFCD00001949
InChI Key IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
PubChem CID 8062
IUPAC Name butanedinitrile
SMILES N#CCCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Succinonitrile
Nota nome 99+%
Punto di fusione 57°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 265°C to 267°C
Punto d'infiammabilità 132°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCCH2CH2CN
Quantità 100 g
Beilstein 02, 615
Fieser 04,241
Indice di Merck 15, 9003
Informazioni di solubilità Solubility in water: 12.8%. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform and dioxane,slightly soluble in ethanol,benzene,ether and,carbon disulfide
Peso formulazione 80.09
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid