Learn More
Succinophenone (Diphenacyl), Mikromol™
Codice prodotto. 30050489
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050489 25 mg 25mg
30049383 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050489 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0039.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Succinophenone (Diphenacyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Succinophenone (Diphenacyl)
CAS 495-71-6
Nomi componenti o analita Succinophenone (Diphenacyl)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H14 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Succinophenone, Diphenacyl
InChI Formula InChI=1S/C16H14O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(CCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name 1,4-diphenylbutane-1,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 238.28
Quantità 25 mg
Peso formulazione 238.0994 g/mol