Learn More
Succinyl chloride, ca. 95%, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 190.0°C |
| Materiale o nome chimico | Succinyl chloride |
| Punto di fusione | 16.0°C to 17.0°C |
| CAS | 543-20-4 |
| Colore | Colorless to Brown |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 100 mL |
| Intervallo percentuale saggio | ca. 95% |
| Formula molecolare | C4H4Cl2O2 |
| Formula lineare | ClCOCH2CH2COCl |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Succinyl chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.