Learn More
Succinyl Chloride, ca. 95%
Codice prodotto. 10725971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10725971 25 g Bottiglia in vetro 25g
10396680 100 g Bottiglia in vetro 100g
10348993 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10725971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132840250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 543-20-4 | C4H4Cl2O2 | 154.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 543-20-4
Formula molecolare C4H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.98
Numero MDL MFCD00000749
InChI Key IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
PubChem CID 10970
IUPAC Name butanedioyl dichloride
SMILES C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Succinyl chloride
Punto di fusione 16°C to 17°C
Colore Colorless to Brown
Densità 1.4070g/mL
Punti di ebollizione 190°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio ca. 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCOCH2CH2COCl
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.472
Quantità 25 g
Beilstein 02, IV, 1921
Indice di Merck 15, 9004
Gravità specifica 1.407
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 154.98
Percent Purity ca. 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.