Learn More
Succinyl phosphonate trisodium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478007
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478007 5 mg 5mg
16415298 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478007 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12688A5mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Succinyl phosphonate trisodium salt is an α-ketoglutarate dehydrogenase (KGDHC) inhibitor, effective inhibits (KGDHC) in muscle, bacterial, brain, and cultured human fibroblasts.
Succinyl phosphonate trisodium salt is an 2-oxoglutarate dehydrogenase (OGDH) inhibitor, impairs viability of cancer cells in a cell-specific metabolism-dependent manner. Succinyl phosphonate trisodium salt inhibits the glutamate-induced ROS production in glutamate-stimulated hippocampal neurons in situ.
Specifica
Materiale o nome chimico Succinyl phosphonate trisodium salt
Forma fisica Solid
CAS 864167-45-3
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H4Na3O6P
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Informazioni di solubilità H2O : 150 mg/mL (604.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CCC(P(O[Na])(O[Na])=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 248.01
Peso formulazione 248.01
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only