Learn More
Succinylsulfathiazole, MedChemExpress
Descrizione
Succinylsulfathiazole is a sulfonamide, it is an ultra long acting drug.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Succinylsulfathiazole |
| CAS | 116-43-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H13N3O5S2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Succinylsulphathiazole |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (281.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(O)CCC(NC1=CC=C(S(=O)(NC2=NC=CS2)=O)C=C1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 355.39 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only