missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Succinylsulfathiazole, TRC

Codice prodotto. 30417553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417553 50 g 50g
30420491 10 g -
30410275 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30417553 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS69217050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 116-43-8
Formula molecolare C13 H13 N3 O5 S2
Molecular Weight (g/mol) 355.39
Sinonimo Butanoic acid, 4-oxo-4-[[4-[(2-thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]amino]-, Succinanilic acid, 4'-(2-thiazolylsulfamoyl)- (7CI,8CI), 2-(N4-Succinylsulfanilamido)thiazole, 4'-(2-Thiazolylsulfamoyl)succinanilic acid, Colistatin, Cremosuxidine, Kaoxidin, Kaoxidine, NSC 14193, NSC 163939, Rolsul, Succinylsulfathiazole, Succinylsulphathiazole, Sulfadigesin, Sulfasuccidin, Sulfasuccidine, Sulfasuccinil, Sulfasuccithiazole, Sulfasuxidine, Sulfenterone, Thiacyl, p-2-Thiazolylsulfamylsuccinanilic acid
IUPAC Name 4-oxo-4-[4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)anilino]butanoic acid
SMILES OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2

Specifica

Materiale o nome chimico Succinylsulfathiazole
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C13H13N3O5S2/c17-11(5-6-12(18)19)15-9-1-3-10(4-2-9)23(20,21)16-13-14-7-8-22-13/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19)
Peso formulazione 355.0297
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.