Learn More
Sucralose, MedChemExpress
Codice prodotto. 16442386
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442386 500 mg 500mg
16439116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16442386 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0614
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
MedChemExpress Sucralose (E955; Trichlorosucrose) is a non-nutritive artificial sweetener and sugar substitute. Sucralose can activate a conserved neural fasting response and thereby exerts an appetite-stimulating effect in rodents.
Sucralose (E955
Specifica
Materiale o nome chimico Sucralose
CAS 56038-13-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H19Cl3O8
Quantità 500 mg
Sinonimo E955 Trichlorosucrose
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC[C@]1(O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]2Cl)O)O[C@@H]2CO
Molecular Weight (g/mol) 397.63
Peso formulazione 397.63
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only