Specifications
| Vettore alfa | SUCRALOSE |
| Materiale o nome chimico | Sucralose |
| CAS | 56038-13-2 |
| Punto di fusione | 130°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Conforms |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula molecolare | C12 H19 Cl3 O8 |
| Numero MDL | 03648615 |
| Quantità | 250 g |
| Show More |