Learn More
Sucrose, 99% max., Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11476491 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11476491 5 kg
11456491 500 g
11466491 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11476491 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219401894
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Identificatori chimici
CAS 57-50-1
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00006626
InChI Key CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinonimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Sucrose
Colore White
Densità 1.587g/cm3 at 25°C
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 5 kg
Peso formulazione 342.3
Percent Purity >99%
Grado Molecular Biology Reagent
Forma fisica Crystalline Powder