Learn More
Sucrose, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10346150 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10346150 500 g Plastic powder jar 500g
10634932 1 kg Plastic powder jar 1kg
10254590 3 kg Plastic powder jar 3kg
10020440 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10346150 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/8600/53
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C12H22O11, CAS Number-57-50-1, amerfand, cane sugar, d-sucrose, rohrzucker, saccharose, saccharum, sucrose, sugar, table sugar, white sugar, 1kg, CHEBI:17992, White, 342.29g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
C12H22O11, CAS Number-57-50-1, amerfand, cane sugar, d-sucrose, rohrzucker, saccharose, saccharum, sucrose, sugar, table sugar, white sugar, 1kg, CHEBI:17992, White, 342.29g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-50-1
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00006626
InChI Key CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinonimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Punto di fusione 190°C
Colore White
pH 6.5 to 7.5
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-diidrossi-2,5-bis(idrossimetil)ossolan-2-il]osso-6-(idrossimetil)ossano-3,4,5-triolo
Peso formulazione 342.29g/mol
Forma fisica Solid