Learn More
Alfa Aesar™ Sucrose diacetate hexaisobutyrate
Marca:  Alfa Aesar™ J66195.30
Dettagli aggiuntivi : CAS : 27216-37-1 Peso : 0.25000kg
Quantità 250g
Codice prodotto. 15447459
  • 70.92€ / 250g
Spedizione stimata: 23-06-2021
Identificatori chimici
27216-37-1
C40H62O19
MFCD00041859
SAIB
Specifica
Sucrose diacetate hexaisobutyrate
+49° (c=1 in Chloroform)
288°C
-7°C
27216-37-1
MFCD00041859
846.91
1.146
1.457
Colorless to Yellow
250g
C40H62O19
SAIB
Liquid
Videos
SDS Documenti
Certificati