Specifica
| Materiale o nome chimico | Sucrose |
| Quantità | 25 lb. |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Peso formulazione | 342.3 |
| Grado | FCC |
| Forma fisica | Crystals |