missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sucrose, ( FCC), MP Biomedicals

Marca:  MP Biomedicals 0290471380

Dettagli aggiuntivi : CAS : 57-50-1 Peso : 45.40000kg

Quantità 100 lb

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11402761

  • 386.00€ / 100lb


Spedizione stimata
20-05-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

57-50-1
342.297
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CHEBI:17992
C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
C12H22O11
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
5988
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol

Specifica

Sucrose
57-50-1
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
342.297
CHEBI:17992
FCC
100 lb
C12H22O11
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
5988
342.3
Videos
SDS
Documenti