Learn More
Sucrose, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11407902 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11407902 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11407902 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215258490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.50€
    76.65€ / 500g
    Risparmia 3.85€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Sucrose
Colore White
Nota nome For ACS analysis
CAS 57-50-1
Forma fisica Crystalline Powder
Formula molecolare C12H22O11
Numero MDL MFCD00006626
Densità 1.587 at 25°C (water = 1)
Sinonimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
Quantità 500 g
InChI Key CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-diidrossi-2,5-bis(idrossimetil)ossolan-2-il]osso-6-(idrossimetil)ossano-3,4,5-triolo
Molecular Weight (g/mol) 342.30
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Peso formulazione 342.3