Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sucrose palmitate, 90%
Codice prodotto. 15458059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15458059 50 g 50g
15468059 250 g 250g
15478059 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15458059 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J66627.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26446-38-8 | C28H52O12
Sucrose palmitate is used as food emulsifier. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sucrose palmitate is used as food emulsifier. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in DMSO, DMF, ethanol and water
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26446-38-8
Formula molecolare C28H52O12
Numero MDL MFCD00047545
Sinonimo beta-D-Fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside monohexadecanoate
Specifica
Materiale o nome chimico Sucrose palmitate
Colore White
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO, DMF, ethanol and water
Peso formulazione 508.72
Percent Purity 90%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sucrose palmitate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sucrose palmitate