Specifica
| Materiale o nome chimico | Sucrose, Ultra Pure, RNase Free |
| CAS | 57-50-1 |
| Formula molecolare | C12H22O11 |
| Numero MDL | MFCD00006626 |
| Quantità | 1 kg |
| Sinonimo | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
| InChI Key | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-diidrossi-2,5-bis(idrossimetil)ossolan-2-il]osso-6-(idrossimetil)ossano-3,4,5-triolo |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.30 |
| Vedi altri risultati |