Learn More
Buerkle™ Suction Heads for Mini ViscoSampler™
Codice prodotto. 10329920 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
2 mm Drill
4 mm Drill
6 mm Drill
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
10329920 6 mm Drill Pezzo
10772521 2 mm Drill Pezzo
10544041 4 mm Drill Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10329920 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53411006
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Buerkle™ V4A Stainless Steel Suction Head is a replacable suction head for use with Buerkle™ Mini ViscoSampler.
  • Replaceable suction head for the Mini ViscoSampler 6mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Suction Head
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione 6 mm Suction Drill
Size 6 mm Drill
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini ViscoSampler
Diametro (sistema metrico) 2 mm