Learn More
Buerkle™ Suction Heads for Mini ViscoSampler™
Codice prodotto. 10772521 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
2 mm Drill
4 mm Drill
6 mm Drill
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
10772521 2 mm Drill Pezzo
10544041 4 mm Drill Pezzo
10329920 6 mm Drill Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10772521 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53411002
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ V4A Stainless Steel Suction Head is a replacable suction head for use with Buerkle™ Mini ViscoSampler.
  • Replaceable suction heads for Mini ViscoSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Suction Head
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Descrizione 2 mm Suction Drill
Size 2 mm Drill
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini ViscoSampler