Learn More
Sudan 3 D6 (naphthyl D6), Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30321592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30321592 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30321592 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC16986107
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan III-D6
CAS 1014689-17-8
Formula molecolare C22 2H6 H10 N4 O
Quantità 10 mg
Sinonimo 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol, 1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-
InChI Formula InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/i4D,5D,6D,9D,10D,15D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC Name 3,4,5,6,7,8-hexadeuterio-1-[(E)-[4-[(E)-phenyldiazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 358.43
Peso formulazione 358.1701 g/mol