Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan Black B, certified
Codice prodotto. 10198180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10198180 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10198180 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 419830100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 4197-25-5 | C29H24N6 | 456.553 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan Black B, certified
Punto di fusione 120.0°C to 124.0°C
Nota nome certified
CAS 4197-25-5
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C29H24N6
Numero MDL MFCD00006919
Sinonimo C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Quantità 10 g
InChI Key YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
IUPAC Name (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene
Molecular Weight (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Peso formulazione 456.54