Learn More
Sudan Black B, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11444411 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11444411 25 g
11434411 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444411 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215208825
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
CAS: 4197-25-5 | C29H24N6 | 456.553 g/mol
Identificatori chimici
CAS 4197-25-5
Formula molecolare C29H24N6
Molecular Weight (g/mol) 456.553
InChI Key YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Solvent Black 3
PubChem CID 61336
IUPAC Name (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan Black B
Quantità 25 g
Peso formulazione 456.5