Specifica
| Punto di fusione | 120°C |
| CAS | 4197-25-5 |
| Formula molecolare | C29H24N6 |
| Numero MDL | 6919 |
| InChI Key | YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C |
| IUPAC Name | (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene |
| Molecular Weight (g/mol) | 456.553 |
| PubChem CID | 61336 |
| Peso formulazione | 456.54g/mol |
| Vedi altri risultati |