Learn More
Sudan Black, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10491135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10491135 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10491135 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP10910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Sudan Black is used to stain chromosomes and lipoproteins, as well as fat in bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan Black
Punto di fusione 120°C
CAS 4197-25-5
Coefficiente di estinzione 600g(-1) cm(-1) min.
Formula molecolare C29H24N6
Indice di Merck 15, 9016
Identificazione Pass Test
InChI Key YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
IUPAC Name (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene
Molecular Weight (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Lambda max 598 to 602nm
Peso formulazione 456.54
Perdita all'essiccatura 5% max.
Imballaggio Glass Bottle
N. indice colori 26150
Colore Brown
Quantità 10 g
Forma fisica Powder