Learn More
MedChemExpress Sudan I
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Product Type | Dye Reagents |
| Quantità | 1 g |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 842-07-9 |
| Peso molecolare | 248.28 g/mol |
| Sinonimo | Solvent Yellow 14 |
| Bersaglio | HBV |
| Solubilità | DMSO : 50 mg/mL (201.39 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.70 mM; Need ultrasonic) |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.