Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan I, pure
Codice prodotto. 10133240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10133240
Marca: Thermo Scientific Chemicals 147060250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 842-07-9 | C16H12N2O | 248.285 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 842-07-9
Formula molecolare C16H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 248.285
Numero MDL MFCD00003911
InChI Key ZONYAPYTDIVJGG-VLGSPTGOSA-N
Sinonimo C.I. 12055, 1-Phenylazo-2-naphthol, Solvent Yellow 14
PubChem CID 5858445
IUPAC Name (1Z)-1-(phenylhydrazinylidene)naphthalen-2-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC=CC=C32
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan I
Punto di fusione 131.0°C to 133.0°C
Beilstein 16, IV, 228
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max at approximately 418 and 476nm (in ethanol)
Peso formulazione 248.28
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 500 min. (at 476nm, in ethanol)
Colore Brown or Orange to Red
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sudan I
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.