Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan II
Codice prodotto. 11325119
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11325119 100 g 100g
11315119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11325119 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore A17613.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3118-97-6 | C18H16N2O | 276.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3118-97-6
Formula molecolare C18H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 276.34
Numero MDL MFCD00003896
InChI Key YPXOPAFVVHXQDP-ZZEZOPTASA-N
Sinonimo C.I. 12140; Solvent Orange 7
PubChem CID 5809936
IUPAC Name (1Z)-1-[2-(2,4-dimethylphenyl)hydrazin-1-ylidene]-1,2-dihydronaphthalen-2-one
SMILES CC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan II
Punto di fusione 156°C to 160°C
Peso formulazione 276.34
Quantità 100 g