Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan II, pure
Codice prodotto. 10328330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10328330 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10328330 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 190150250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3118-97-6 | C18H16N2O | 276.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan II
Punto di fusione 156.0°C to 158.0°C
CAS 3118-97-6
Formula molecolare C18H16N2O
Numero MDL MFCD00003896
Beilstein 16, 168
Sinonimo C.I. 12140, 1-(2, 4-Dimethylphenylazo)-2-naphthol, Solvent orange 7
InChI Key YPXOPAFVVHXQDP-ZZEZOPTASA-N
Spettro a infrarossi Authentic
SMILES CC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(C)=C1
IUPAC Name (1Z)-1-[(2,4-dimethylphenyl)hydrazinylidene]naphthalen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 276.34
PubChem CID 5809936
Lambda max at approximately 420 and 493nm (in methanol)
Peso formulazione 276.33
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 500 min. (at 493nm, in methanol)
Colore Brown/Orange to Red
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sudan II
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.