Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan III
Codice prodotto. 11403887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11403887 100 g 100g
11493877 25 g 25g
11413887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11403887 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore A18318.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 85-86-9 | C22H16N4O | 352.397 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-86-9
Formula molecolare C22H16N4O
Molecular Weight (g/mol) 352.397
Numero MDL MFCD00003905
InChI Key HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 26100; Solvent Red 23
PubChem CID 6789251
IUPAC Name 1-[(4-phenyldiazenylphenyl)hydrazinylidene]naphthalen-2-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan III
Punto di fusione ∼200°C (decomposition)
Beilstein 931185
Indice di Merck 14,8884
Quantità 100 g
Peso formulazione 352.4