Learn More
Sudan III, C.I.26100, Fisher Chemical
Codice prodotto. 12897182 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12897182 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12897182 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/8620/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
25g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 199°C
CAS 85-86-9
Formula molecolare C22H16N4O
Numero MDL 3905
InChI Key HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC Name 1-[(4-phenyldiazenylphenyl)hydrazinylidene]naphthalen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 352.397
PubChem CID 6789251
Peso formulazione 352.1382g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Brown/Red
Quantità 25 g
Forma fisica Solid