Learn More
Sudan III-d6, TRC
Codice prodotto. 30414543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414543 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Product Code. 30414543 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS68890210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Sudan III-D6
CAS 1014689-17-8
Formula molecolare C22 2H6 H10 N4 O
Quantità 10 mg
Sinonimo Sudan 3 D6 (naphthyl D6), 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-, 1-[2-[4-(2-Phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-2-naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol (ACI), 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-
InChI Formula InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/i4D,5D,6D,9D,10D,15D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC Name 3,4,5,6,7,8-hexadeuterio-1-[(E)-[4-[(E)-phenyldiazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 358.43
Peso formulazione 358.1701