Learn More
Sudan III, MedChemExpress
Descrizione
Sudan III is a hydrophobic bisazo dye.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sudan III |
| CAS | 85-86-9 |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H16N4O |
| Sinonimo | Sudan Red III Tetrazobenzene-β-naphthol 111440 Red |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 2.27 mg/mL (6.44 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1/N=N/C3=CC=C(/N=N/C4=CC=CC=C4)C=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 352.39 |
| Peso formulazione | 352.39 |
| Grado | Research |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only