Learn More
Sudan III, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11424411 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11424411 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11424411 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215208780
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Lipophilic dye used as a biological stain for histological applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan III
CAS 85-86-9
Formula molecolare C22H16N4O
Sinonimo 1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Solvent Red 23
Colore Brown/Red
Quantità 100 g
InChI Key HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Forma fisica Powder
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC Name 1-[(4-phenyldiazenylphenyl)hydrazinylidene]naphthalen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 352.397
PubChem CID 6789251
Peso formulazione 352.4
Grado Not Available