Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan IV
Codice prodotto. 11454823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454823 100 g 100g
11444823 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11454823 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore A12181.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 85-83-6 | C24H20N4O | 380.45 g/mol
Useful as a stain for fat in animal tissue
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-83-6
Formula molecolare C24H20N4O
Molecular Weight (g/mol) 380.45
Numero MDL MFCD00003893
InChI Key KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
Sinonimo C.I. 26105; Scarlet Red
PubChem CID 6797604
IUPAC Name (1Z)-1-(2-{2-methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazen-1-yl]phenyl}hydrazin-1-ylidene)-1,2-dihydronaphthalen-2-one
SMILES CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan IV
Punto di fusione ∼185°C (decomposition)
Indice di Merck 14,8393
Quantità 100 g
Peso formulazione 380.45
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sudan IV
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sudan IV