Learn More
Sudan IV-d6, TRC
Codice prodotto. 30425062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425062 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30425062 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6889225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan 4 D6
CAS 1014689-18-9
Formula molecolare C24 2H6 H14 N4 O
Quantità 5 mg
Sinonimo 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[2-methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-, 1-[2-[2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol
InChI Formula InChI=1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/i4D,5D,8D,9D,11D,14D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3C)N=Nc4ccccc4C)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC Name 3,4,5,6,7,8-hexadeuterio-1-[(E)-[2-methyl-4-[(E)-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 386.48
Peso formulazione 386.2014