Learn More
Sudan IV, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11456115 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11456115 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11456115 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215264825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    115.50€ / 25g
    Risparmia 6.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan IV
CAS 85-83-6
Formula molecolare C24H20N4O
Numero MDL MFCD00003893
Sinonimo Fat ponceau, Lipid crimson
InChI Key KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
SMILES CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
IUPAC Name 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 380.45
PubChem CID 6797604
Peso formulazione 380.4
Colore Brown to Red
Quantità 25 g
Forma fisica Powder