Learn More
Sudan orange G, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Sudan orange G |
Nota nome | Pure |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Peso formulazione | 214.22 |
Grado | Extra Pure |
Imballaggio | Glass bottle |
Spettrometria UV | Complies |
Colore | Orange to Red |
Quantità | 5 g |
Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sudan Orange G
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/