Learn More
Sudan orange G, pure
Codice prodotto. 10736822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
5g
Codice prodotto. 10736822
Marca: Thermo Scientific Acros 190170050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2051-85-6 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2051-85-6
Formula molecolare C12H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 214.22
Numero MDL MFCD00002275
InChI Key PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
Sinonimo C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1
PubChem CID 5921655
IUPAC Name (4Z)-3-hydroxy-4-(phenylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan orange G
Nota nome Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 214.22
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Orange to Red
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sudan Orange G
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/