Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulbactam
Codice prodotto. 15555896 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15555896 25 g 25g
15545896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15555896 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 455350250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68373-14-8
Formula molecolare C8H11NO5S
Molecular Weight (g/mol) 233.24
InChI Key FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
Sinonimo sulbactam, sulbactam acid, penicillanic acid sulfone, sulbactamum, betamaze, 2s,5r-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, penicillanic acid 1,1-dioxide, unii-s4tf6i2330, penicillanic acid dioxide, chembl403
PubChem CID 130313
ChEBI CHEBI:9321
IUPAC Name (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4$l^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
SMILES CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulbactam
Punto di fusione 156.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 25 g
Peso formulazione 233.24
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulbactam
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico