Learn More
Sulbactam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16408246
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16408246 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16408246 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0334
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Sulbactam (CP45899) is a competitive, irreversible beta-lactamase inhibitor. Sulbactam shows antimicrobial activity against multidrug-resistant (MDR) acinetobacter calcoaceticus--Acinetobacter baumannii (Acb) complex.
Sulbactam (CP45899) is a competitive, irreversible beta-lactamase inhibitor. Sulbactam shows antimicrobial activity against multidrug-resistant (MDR) acinetobacter calcoaceticus--Acinetobacter baumannii (Acb) complex.
Specifica
Materiale o nome chimico Sulbactam
Forma fisica Solid
CAS 68373-14-8
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H11NO5S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo CP45899
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (428.74 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (85.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S([C@]1([H])C2)(=O)=O)N1C2=O)O
Molecular Weight (g/mol) 233.24
Peso formulazione 233.24
Percent Purity 99.87%
Grado Research
Research purposes only