Learn More
Sulbactam, Mikromol™
Descrizione
Sulbactam
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulbactam |
| CAS | 68373-14-8 |
| Nomi componenti o analita | Sulbactam |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C8 H11 N O5 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Sulbactam, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, (2S-cis)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, Betamaze, CP 45899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone, Sulbactam, Sultamicillin Impurity A, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity A, Sultamicillin Tosilate Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |