Learn More
Sulbactam, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulbactam |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 233.0358 |
| Percent Purity | >95% |