Learn More
Sulclamide, TRC
Codice prodotto. 30416932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30416932 1 g -
30426978 10 g -
30412009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30416932 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6990131G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2455-92-7
Formula molecolare C7H7ClN2O3S
Molecular Weight (g/mol) 234.66
Sinonimo 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamido-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzamide, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzamide, SD 141-12, Sulclamid
IUPAC Name 4-chloro-3-sulfamoylbenzamide
SMILES NC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulclamide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClN2O3S/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,9,11)(H2,10,12,13)
Peso formulazione 233.9866