Learn More
Sulcotrione, TRC
Codice prodotto. 30426510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30426510 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426510 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS699010100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulcotrione
CAS 99105-77-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C14 H13 Cl O5 S
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-1,3-cyclohexanedione, Chlormesulone, ICI-A 0051, Mikado, SC 0051, Sulcotrione
InChI Formula InChI=1S/C14H13ClO5S/c1-21(19,20)8-5-6-9(10(15)7-8)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1
IUPAC Name 2-(2-chloro-4-methylsulfonylbenzoyl)cyclohexane-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 328.77
Peso formulazione 328.0172
Percent Purity >95