Learn More
Sulfabenzamide, 98.5%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10665462 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10665462 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10665462 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 235350500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfabenzamide
Nota nome 98.5%
CAS 127-71-9
Punto di fusione 180.0°C to 184.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.50%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C13H12N2O3S
Numero MDL MFCD00044890
Quantità 50 g
Indice di Merck 15, 9029
Sinonimo sulfabenzamide, sulfabenzide, sulfabenzid, sulfabenzoylamide, n-sulfanilylbenzamide, n-sulfamylbenzamide, n-benzoylsulfanilamide, sulfamylbenzamide, sulfabenzamid, sulfabenzamida
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: ca. 16g/100mL 1n naoh or 1n koh,1g/33mL 95% ethanol,1g/9mL acetone,practically insoluble in toluene
InChI Key PBCZLFBEBARBBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
IUPAC Name N-(4-aminophenyl)sulfonylbenzamide
Molecular Weight (g/mol) 276.3
PubChem CID 5319
Peso formulazione 276.3
Percent Purity 98.5%
Forma fisica Powder