Learn More
Sulfacetamide Sodium, MedChemExpress
Descrizione
Sulfacetamide Sodium is an anti-infective agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfacetamide Sodium |
| CAS | 127-56-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C8H9N2NaO3S |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (211.67 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (141.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(N([Na])C(C)=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 236.22 |
| Peso formulazione | 236.22 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only