Learn More
Sulfacetamide sodium salt hydrate, 99%
Codice prodotto. 11470557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11470557 25 g 25g
11480557 100 g 100g
11490557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22426.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 6209-17-2 | C8H9N2NaO3S | 236.22 g/mol
Sulfacetamide sodium salt hydrate is an anti-infective agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections. It adapts to cure trachoma, conjunctivitis, keratitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sulfacetamide sodium salt hydrate is an anti-infective agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections. It adapts to cure trachoma, conjunctivitis, keratitis.
Solubility
Freely soluble in water. Insoluble in chloroform, ether, and benzene.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed containers. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6209-17-2
Formula molecolare C8H9N2NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 236.22
Numero MDL MFCD00007885
InChI Key PQMSFAORUFMASU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium sulfacetamide, sulfacetamide sodium monohydrate, sulfacetamide sodium salt hydrate, sulfacetamide sodic hydrate, unii-4nrt660kjq, sulfacetamide sodium usp, cetamide, sulfair forte, sulfair 10, 4nrt660kjq
PubChem CID 6419954
ChEBI CHEBI:63858
IUPAC Name sodium;acetyl-(4-aminophenyl)sulfonylazanide;hydrate
SMILES CC(=O)N([Na])S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfacetamide sodium salt hydrate
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Insoluble in chloroform,ether,and benzene.
Peso formulazione 236.23 (Anhydrous)
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfacetamide, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetamide, N-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-,monosodium salt, monohydrate