Learn More
Sulfachloropyrazine, TRC
Codice prodotto. 30012255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012255 1 g 1g
17968504 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012255 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6890631G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-65-8
Formula molecolare C10 H9 Cl N4 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 284.72
Sinonimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloropyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(6-chloropyrazinyl)- (7CI,8CI), 4-Amino-N-(6-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, Esb3, Esb3 (antibiotic), N1-(6-Chloropyrazinyl)sulfanilamide, Sulfachloropyrazine, Sulfaclozine, Sulfatyf
IUPAC Name 4-amino-N-(6-chloropyrazin-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cncc(Cl)n2
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfachloropyrazine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
Peso formulazione 284.0135
Percent Purity >95%