Learn More
Sulfachloropyridazine sodium, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15512333 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15512333 5 g 5g
15502333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15512333 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458060050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
Identificatori chimici
CAS 23282-55-5
Formula molecolare C10H8ClN4NaO2S
Molecular Weight (g/mol) 306.7
InChI Key GHQJXOBLWKFNAD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87077948
IUPAC Name 4-amino-N-(6-chloropyridazin-3-yl)benzenesulfonamide;sodium
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)NC2=NN=C(C=C2)Cl.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfachloropyridazine sodium
Punto di fusione 262.0°C to 270.0°C
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 306.7
Percent Purity 97%